Learn More
Gilson™ Termoblocco digitale a 4 posizioni, spina EU
Codice prodotto. p-7184386 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16368601
Marca: Gilson™ 36110510
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La serie di Termoblocchi, grazie al controllo digitale consente di gestire in maniera molto precisa sia la temperatura che il tempo di incubazione dei vostri campioni.
Accurate temperature delivery
  • The Digital Drybath Series offers convenient digital temperature and time controls with built-in calibration functionality, improving the reliability and reproducibility of your reactions without external thermometers or timers.
  • The Digital Drybath Series provides a temperature range of +5°C−150°C that is adjustable in 0.1°C increments.
  • The timer can be set for up to 999 minutes. 
Uniform temperature across all samples
  • The Digital Drybath Series accommodates a wide variety of high-grade aluminum blocks that are precisely engineered to the shape of 0.5, 1.5, 2.0, 15, and 50 mL tubes, providing uniform temperature delivery to all your samples and improving reliability across reactions.
  • Blocks are sold separately; custom blocks are available upon request.
  • Each dry bath is supplied with an insulated block lifter to remove hot blocks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di spina EU
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 130°C
N. di blocchi 4
Precisione termica ±0.2°C
Dimensioni (L x P x A) 22 x 35.5 x 8 cm
Lunghezza (sistema metrico) 22 cm
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Altezza (sistema metrico) 8 cm
Peso (sistema imperiale) 7.7 lb.
Peso (sistema metrico) 3.5 kg
Requisiti elettrici 50/60 Hz, 115/230 V
Tensione 115/230 V