Learn More
Benchmark Scientific Digital Dry Bath for Two Blocks
Click to view available options
N. di blocchi:
2 blocchi, venduti separatamente
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precise, digital temperature control
- Built-in user calibration function
- Accepts 2 blocks
- Accommodates assorted blocks for a wide variety of tube sizes
- Custom blocks available upon request
- Block lifter included for handling hot blocks
Specifica
Specifica
| Tempo di accesso | 1-999 minuti |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Tecnologia sensore CO2 | No Sensor |
| Lighting | No Lighting |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Controllo dell'ossigeno | None |
| Temperature Range (Metric) | Ambiente +5 - 150°C |
| Tipo | Bagno secco per 2 blocchi |
| N. di blocchi | 2 blocchi, venduti separatamente |