Learn More
Ohaus™ Digital Dry Block Heater with Heated Lid
Codice prodotto. 15742709 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
N. di blocchi:
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15742709
Marca: Ohaus™ 30392103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Digital Dry Block Heater with Heated Lid is designed for applications that require repeatable results and superior temperature stability.
  • Exceptional uniformity, stability, and regulation of temperature
  • These multi-purpose units are ideal for isothermal incubation, enzyme reactions, immunoassays, nucleic acid denaturation and a wide variety of other laboratory procedures
  • Integral support rod holder with locking knob accepts optional External Temperature Probe Kit
  • External Temperature Probe Kit monitors actual block or sample temperature
  • Block heater accepts one microplate block or two separate interchangeable modular blocks (available separately) accommodating various tube sizes from 0.2 mL microtubes to test tubes or vials up to 85 mm in height
  • Each block has a thermometer well for measuring block temperature
  • Efficient heating due to close tube-and-block contact with a low density design for exceptional temperature uniformity
  • Heated lid helps to regulate the temperature and reduce the amount of condensation on sample lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità TUV
Tipo di unità di controllo Digital
Descrizione Dry Block Heater, Heat Lid, HB2DGHL, EU
Temperature Range (Metric) 5°C to 100°C
Tipo Dry Bath Block
Heat Up Time 50 min
Include Heated Lid
Modello HB2DGHL
N. di blocchi 2
Stabilità termica ±0.1°C
Uniformità termica ±0.1°C at 37°C
Uniformità ± 0.2°C at 37°C
Dimensioni (L x P) 39.10 cm x 20.30 cm
Dimensioni (L x P x A) 39.1 x 20.3 x 17.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 15.40 in.
Lunghezza (sistema metrico) 39.10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 7.00 in.
Altezza (sistema metrico) 17.800 cm
Profondità (sistema imperiale) 15.40 in.
Profondità (sistema metrico) 39.10 cm
Peso (sistema metrico) 3.1 kg
Requisiti elettrici 230V, 1.65A, 50/60Hz
Amperaggio 1.65A