Learn More
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate
Codice prodotto. 17873048
Click to view available options
Calibrated:
3 Point Traceable
3-point UKAS
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17873048
Marca: Brannan™ 22/400/3 + 49/101/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Digital fridge or freezer thermometer with alarm and LED light. Complete with traceable calibration.
  • High accuracy thermometer
  • Displays fridge or freezer temperature and room temperature simultaneously
  • Alarm sounds and LEDs flash if fridge or freezer temperature falls outside safe zones
  • Temperature range -50 to +70°C
  • 1 m cable with suction cup
  • Adhesive pad for fixture to appliance
  • Magnetic fixture on back of thermometer
Specifica
Punti di calibrazione 0°C, 20°C, 35°C
Include Probe and suction pad
Lunghezza (sistema metrico) 13.5 cm
Materiale Plastic
Tipo di sonda 1 m cable and suction cup
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) +70°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +158°F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated 3 Point Traceable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fridge or Freezer
Tipo di batteria 1 x AAA
Accuracy ± 1°C between 0 and 40°C, otherwise ± 2°C
Suddivisione 0.1°C
Immersion Length 76 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 2.6 cm