Learn More
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Codice prodotto. 17255566 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensioni (L x P x A):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamma di temperatura:
15°C to 120°C
5°C to 120°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17255566
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Versatile, mid-range circulator and tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.
  • Stability: ±0.05°C
  • Clear, bright 4-digit LED display
  • Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
  • Model available with or without T-clamp
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Adjustable over temperature cut-out
  • 2-point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.9 gal.
Capacità (sistema metrico) 26 L
Tipo di condensatore Air-cooled
Capacità di raffreddamento -15°C (with immersion cooler)
Portata 16 L/min.
Gamma di temperatura 5°C to 120°C
Tipo Heating Circulator with Open Bath
Circolazione esterna Yes
Include 26 L Stainless Steel Tank
Materiale Stainless Steel
Pressione max 210 mbar
Dimensioni (L x P x A) 540 x 330 x 405 mm
Tensione 220/240 V