Learn More
Grant Instruments™ T100 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank
Codice prodotto. p-8014609
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensioni (L x P x A):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamma di temperatura:
0°C to 100°C
Ambient +15° to 100°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12757809
Marca: Grant Instruments™ T100ST5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Economy model with digital thermostatic control unit and stainless tank for straightforward applications requiring accurate temperature control.
  • Stability ±0.05ºC.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (T-Clamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 l
Gamma di temperatura Ambient +15° to 100°C
Circolazione esterna No
Materiale Serbatoio in acciaio inox
Dimensioni (L x P x A) 330 x 180 x 395 mm
Tensione 120/230 V