Learn More
Stuart™ Digital Heating Baths
Codice prodotto. p-7184898
Click to view available options
Temperatura massima (sistema metrico):
180°C
90°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15775653
Marca: Stuart™ 1634064
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stuart™ Digital Heating Baths can be paired with Stuart™ Rotary Evaporators for maximum efficiency and smallest footprint
  • Clear LED digital display shows the actual/set bath temperature
  • The smaller, 90°C bath has a 304 stainless steel bowl is suitable for low boiling point applications
  • The larger, 180°C bath has an aluminum bowl with PTFE coating and can be used with both water and oil, ideal for higher boiling point liquids
  • Precise digital temperature display
  • Corrosion-resistant bowl
  • Easy to clean
  • Integrated carry handle
  • Cool-touch outer case
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4.3 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stuart™ Rotary Evaporators
Display Digital
Da utilizzare con (applicazione) Low-Boiling Point Applications
Capacità Water
Include Cool Touch Outer Case, Integrated Carry Handle
Materiale 304 Stainless Steel Bowl
Consumo energetico 230 VAC, 50 Hz
Temperatura massima (sistema metrico) 90°C