Learn More
Karl Hecht™ Timer con intervalli digitali
Codice prodotto. p-8008197
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
84 x 77 x 14 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10247381
Marca: Karl Hecht™ 41977060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for various timing purposes in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Digital Interval Timers are programmable up to 99 minutes and 59 seconds.
  • With magnetic back
  • Includes battery
  • Counts down in seconds
  • Memory recall function
  • Individual setting for minutes/seconds
  • LCD display, 4 digits showing minutes/seconds
  • Alarm sounds for 30 seconds when countdown reaches zero
Specifica
Product Type Digital Timer
Display Digital
Dimensioni (L x P x A) 84 x 77 x 14 mm
Altezza (sistema metrico) 14 mm
Altezza (sistema metrico) display 14 mm