Learn More
IKA™ Magnetic Stirrer
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Modello:
C-MAG HS 4 digitale
C-MAG MS 10
Capacità:
5 L
15 L
Area superficie piastra superiore (sistema metrico):
100 x 100 mm
260 x 260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Agitatore magnetico con piastra riscaldante in ceramica, con eccellente resistenza alle sostanze chimiche. Motore potente per volumi di agitazione di 15 l (H2O)
- Visualizzazione simultanea digitale delle temperature target ed effettiva tramite display LCD
- Collegamento diretto per un sensore di temperatura PT 1000, per controllo preciso della temperatura (incluso nella consegna)
- Precisione del controllo in terreni di +/- 0,5 K (in combinazione con PT 1000)
- Visualizzazione del valore della temperatura effettiva con risoluzione di 0,1 K quando si utilizza un sensore di temperatura PT 1000
- 3 modalità di funzionamento tra cui scegliere (standard, sicura e con protezione regolabile)
- Circuito di sicurezza fisso di 550 °C
- Indicatore di superficie calda >> Avvertimento di superficie calda per prevenire le ustioni
- Visualizzazione digitale dei codici di errore
- Pannello di controllo in posizione elevata per la protezione da fuoriuscite di liquidi
Specifica
Specifica
| Speed | Da 100 a 1500 gir/min |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Ceramic |
| Capacità | 5 L |
| Tensione | 230/120/100 V |
| Wattage | 270 W |
| Dimensioni (L x P x A) | 260 x 150 x 105 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Top Plate Length (Metric) | 100 mm |
| Vedi altri risultati |