Learn More
IKA™ Magnetic Stirrer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8015290 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Modello:
C-MAG HS 4 digitale
C-MAG MS 10
Capacità:
5 L
15 L
Area superficie piastra superiore (sistema metrico):
100 x 100 mm
260 x 260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10002954
Marca: IKA™ 0003582600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirs without heating. IKA™ Magnetic Stirrer has a ceramic plate chemically resistant to acids, bases, and solvents.
  • Magnetic stirrer without heating
  • Ceramic set-up plate offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15L (H2O)
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
  • Speed range: 100 to 1500 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 100 to 1500 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Ceramic
Capacità 15 L
Tensione 230 V
Wattage 15/1.5 w
Dimensioni (L x P x A) 415 x 300 x 105 mm
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Lunghezza (sistema metrico) 415 mm
Top Plate Length (Metric) 260 mm
Area superficie piastra superiore (sistema metrico) 260 x 260 mm
Larghezza piastra superiore (sistema metrico) 260 mm
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz
Frequenza 50/60 Hz
Modello C-MAG MS 10
Controllo della velocità Scale 0 to 6
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Tipo Agitatore magnetico
Peso (sistema metrico) 6 kg