Learn More
Brannan™ Termometro digitale per temperatura minima/massima
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Al chiuso: da 0 a 50°C e °F, in esterni: da –50 a 70°C e °F
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Displays maximum and minimum indoor and outdoor temperature readings. Brannan ™ Digital Maximum Minimum Thermometer features a dual maximum and minimum recording facility and can be displayed in °C or °F. Two AAA batteries included with stand and 2.5m probe cable.
Termometro max / min digitale con due display per letture della temperatura in interni ed esterni. Ciascun display ha una funzione di registrazione dei valori massimo e minimo; i valori possono essere visualizzati in °C o °F.
- Con stativo e cavo da 2.5 m per la sonda.
- Display doppio con funzione di memorizzazione dei valori massimo/minimo.
- Include 2 batterie AAA
Specifica
Specifica
| Max. Temperature (English) | 158°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 70 °C |
| Min. Temperature (English) | -58°F |
| Min. Temperature (Metric) | -50°C |
| Temperature Range (Metric) | Al chiuso: da 0 a 50°C e °F, in esterni: da –50 a 70°C e °F |
| Accuracy | ±2°C tra –20 e 0°C, ±1°C tra 0 e 50°C, ±2°C tra 50 e 70°C |
| Suddivisione | 0,1 °C |