Learn More
Thermo Scientific™ Digital Microplate Shakers
Codice prodotto. p-7084497 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK, CN Plug
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16514622
Marca: Thermo Scientific™ 88882006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Standard Pack includes standard platform with 6 clamps 88882115 installed (size for 4 microplates)
Get accurate and efficient sample mixing
Stable and accurate microplate shaking with standard and enlarged platform that can shake maximum of six microplates at one run.
  • Digital display of Speed and Time
  • Speed range: 150 – 1200 rpm
  • Precise speed control:
  • ±1% of set speed up to 299rpm
  • ±2% 300 to 1200rpm
  • Orbit Diameter: 2.5mm
  • Max load up to 4 kg
  • Timer mode: up to 99h 59min
  • Optional large platform applied for 6 microplates
  • Optional tube racks applied for 1.5ml, 15ml and 50ml tubes
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 2.5 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 1 kg at 1200 rpm, 4 kg at ≤400 rpm
Accuratezza del controllo della velocità 1 rpm
Intervallo di velocità 150 to 1200 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Amperaggio 72 VA
Product Type Digital Microplate Shaker
Certificazione/Conformità cCSAus, CE, RoHS
Tipo di spina EU, UK, CN Plug
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 41°F to 104°F
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Stainless Steel Platform
Dimensioni interne (L x P x A) 383 x 260 x 145 mm (15.1 x 10.2 x 5.7 in.)
Dimensioni della piattaforma (L x P) 275 x 235 mm (10.8 x 9.3 in.)
Dimensioni (L x P x A) 487 x 387 x 264mm (19.2 x 15.2 x 10.4 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 10.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 275 mm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 9.3 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 235 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 33 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 15 kg / 33 lbs
Peso (sistema imperiale) 28.2 lb.
Peso (sistema metrico) 12.8 kg
Tipo di unità di controllo LED
Modello Digital Microplate Shaker
Display LED
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rocker, Rotator, mixer
Intervallo di umidità 20 to 80%
Stile della piattaforma Tray
Intervallo temporizzatore 1 min. to 99:59 hr.