Learn More
Ohaus™ Digital Microplate Vortex Mixer VXMPDG
Codice prodotto. 15732239 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15732239
Marca: Ohaus™ 30392150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Digital Microplate Vortex Mixer VXMPDG is built sturdy to provide a stable and reliable vortexing action.
  • The OHAUS Digital Microplate Vortex Mixer is ideal for applications that demand repeatable results
  • Designed for shaking microplates or tubes
  • Mixer features touchpad controls and LED displays for accurate speed (rpm) and time (minutes and seconds) results
  • Microprocessor control maintains set speed for strong, consistent mixing action
  • Timer will display elapsed time or, when programmed to a user defined time limit, the unit will shut off when time reaches zero
  • Choose from two modes of operation: 'Touch' mode which activates mixing when cup head is depressed, or 'On' mode when using the microplate attachments for continuous operation
  • Designed for continuous operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3.5 mm
Intervallo di velocità On mode: 300 to 2500 rpm, Touch mode: 300 to 3500 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 0.13 A
Amperaggio 0.13 A
Capacità Microplates
Product Type Microplate Vortex Mixer
Tipo di spina EU Plug
Dimensioni (L x P) 26.70 x 13.70 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.50 in.
Altezza (sistema metrico) 11.4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26.70 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.40 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.70 cm
Descrizione Vortex Mixer, Microplate, VXMPDG, EU
Modello VXMPDG
N. di posizioni 2