Learn More
Ohaus™ Digital Multi-Tube Vortex Mixer VXMTDG
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for applications requiring accuracy and repeatability
- Process up to 50 samples at a time
- LED displays for speed and time
- Pulsing mode
Specifications
Specifications
| Orbita | 3.6 mm |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 4.5 kg |
| Intervallo di velocità | 500 to 2500 rpm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz, 1 A |
| Amperaggio | 1 A |
| Dimensioni (L x P) | 24.10 x 38.40 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 16.00 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 40.6 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.50 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24.10 cm |
| Show More |