Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali con sonda in acciaio inox con cavo
Codice prodotto. p-200568 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50° - +150 °C
-50° - +300 °C
Da -50°C a +150°C
Da -50 ° a +260 °C
Da 0° a 200 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58°F a +302°F
Da -58 ° a +302 °F
Da -58 ° a +500,8 °F
Da -58 ° a +572 °F
Da 32° a 392 °F
Accuracy:
±1 °C da -20° a +100 °C
±1 °C
±1 °C da -30° a +150 °C
±2 °C
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
45.72 cm
73.7 cm
106.6 cm
304,8 cm
305 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15243986
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Termometro digitale Fisher Scientific con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altre sostanze semisolide.
Termometri digitali semplici da leggere, compatti; possono essere tenuti comodamente in una mano o essere montati in aree ristrette. Termometro digitale Fisher Scientific™ con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altri semisolidi.
  • I modelli 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 e 14-648-46 sono dotati di allarme che può essere impostato per avvisare l'utente nel caso le temperature superassero i limiti
  • Alcuni modelli (quali 15-077-16 e -15) sono dotati di funzioni speciali per stampare temperatura, memoria dei valori minimo/massimo e ora del giorno; il termometro 15-077-29 presenta allarmi a timer supplementari
  • Per un termometro in miniatura, vedere il modello 15-077-32
Da utilizzare in cuvette, terreno, incubatori, prodotti derivati dal petrolio e per forare campioni alimentari. I termometri impermeabili (modelli 15-077-9E, -9D e 14-648-46) sono ideali per l'uso in laboratori umidi, aree di lavaggio e applicazioni in esterni nell’industria agricola, petrolchimica, alimentare e farmaceutica.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,12 in.
Dimensioni (L x P x A) 4 x 2 x 0,5 in. (10,16 x 5,1 x 1,3 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori umidi, aree di lavaggio e applicazioni in esterni nell’industria agricola, petrolchimica, alimentare e farmaceutica
Altezza (sistema imperiale) 0,5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.3 cm
Include Batteria AAA
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 120in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 7,25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 304,8 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 18,41 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°C
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Product Type Termometro digitale Traceable con sonda
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Max. Temperature (English) 500.8°F
Temperatura max (sistema metrico) 260°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +500,8 °F
Temperature Range (Metric) Da -50 ° a +260 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 5.1 cm