Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco digitali e touch screen
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
For Use With: ™
- Garanzia: 2 anni
Specifications
Specifications
| Descrizione | 96-well half / full-skirted PCR |
| Capacità (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ™ |
| Capacità | 1 x 96 well half or full-skirted PCR plate |
| Lighting | LED |
| No. of Places | 96 |
| Tipo | Block |
| Dimensioni (L x P x A) | 76 x 124 x 55 mm (3 x 4.9 x 2.17 in.) |