Learn More
Thermo Scientific™ Block, 40 x 0.5 mL
Codice prodotto. 15332205 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
No. of Places:
40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. No. of Places unitSize
15332205 40 Pezzo
1 options
Codice prodotto. 15332205
Marca: Thermo Scientific™ 88870110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With:
For Use With: ™
  • Garanzia: 2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 40 x 0.5mL block
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura)
Capacità 40 x 0.5mL
Lighting LED
No. of Places 40
Tipo Accessory, Block
Dimensioni (L x P x A) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4.9 x 1.5 in.)