Learn More
Thermo Scientific™ Digital Vortex Mixers
Codice prodotto. p-7084499 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK, CN Plug
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16534622
Marca: Thermo Scientific™ 88882010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Standard Pack includes rubber platform 88882120
Get accurate and efficient sample mixing
Designed for accurate speed control for continuous mixing or pulsing of samples
  • Digital display of Speed and Time
  • Continuous and Touch modes
  • Speed range: 0 to 3000rpm
  • Precise speed control: ±5% rpm
  • Quick set up to Max rpm:
  • 3 seconds 1500 rpm (Touch)
  • 6 seconds 3000 rpm (Continuous)
  • Time set: up to 99 minutes
  • 2 Timer modes:
    • Down-counting for repeat tests
    • Timer: Continuous, Time set as 0
  • Various accessories for different vessels
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 0.5 kg
Intervallo di velocità 200 to 3000 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V
Tensione 230 V
Product Type Digital Vortex Mixer
Certificazione/Conformità cCSAus, CE, Certificate of Analysis (COA), Certificate of Analysis (COA)
Tipo di spina EU, UK, CN Plug
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Rubber, Plastic Platform
Dimensioni (L x P x A) 8.1 x 5.9 x 5.2 in. (20.5 x 15.1 x 13.1 cm)
Altezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Altezza (sistema metrico) 13.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.1 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 14.6 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 6.6 kg
Modello Digital Vortex Mixer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rocker, Rotator, mixer
Modalità operative Touch, Continuous
Intervallo temporizzatore 1 to 99 min., Continuous
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years