Learn More
Fisherbrand™ Digital Vortex Mixer
Codice prodotto. p-8921001 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Amperaggio:
0.13 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15796959
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Includes both cup head and 3 in. head with cover. Units are supplied with a 72 in. (183cm), 3-wire cord and plug.
Ideal for applications that demand repeatable results.
Microprocessor control maintains set point for strong, consistent mixing action. Timer will display elapsed time or, when programmed to user defined time limit, the unit will shut off when the time reaches zero. Two modes of operation: “Continuous” mode when using accessory attachments or “Touch” mode which activates mixing when depressing the cup head.
  • LED displays for speed and time
  • Continuous or touch modes
  • Microprocessor controls
  • 5 year warranty
Warranty
5 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 4.9 mm
Intervallo di velocità 500 to 3000 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 0.13 A, 135 W
Tensione 230 V
Wattage 135 W
Amperaggio 0.13 A
Product Type Digital Vortex Mixer
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.1 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 10 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 5.3 kg
Peso (sistema imperiale) 10 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 kg
Include Includes both cup head and 3 in. head with cover. Units are supplied with a 72 in. (183cm), 3-wire cord and plug.
Garanzia e offerta di assistenza 5 year limited warranty on parts and labor.