missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydrofolate Reductase/DHFR Antibody (OTI6G7), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70569APC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Dihydrofolate Reductase/DHFR Monoclonal antibody specifically detects Dihydrofolate Reductase/DHFR in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| Dihydrofolate Reductase/DHFR | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| OTI6G7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| DHFRP1, dihydrofolate reductase, DYR, EC 1.5.1.3 | |
| Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human DHFR expression vector | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 1719 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto