Learn More
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, ACS, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 37.5% min
Codice prodotto. p-4824705
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11303328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036259.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18497-13-7 | Cl6H14O6Pt | 517.89 g/mol
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used for the determination of potassium. It is also used for the purification of platinum by treating it with ammonium chloride flowed by heating of ammonium hexachloroplatinate with hydrogen yields elemental platinum. It also finds application in catalysis, electroplating, photography, platinum mirrors, printing for etching of zinc, producing fine color in glass and porcelain, indelible ink and microscopy. It is a precursor for the preparation of other platinum catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18497-13-7
Formula molecolare Cl6H14O6Pt
Molecular Weight (g/mol) 517.89
Numero MDL MFCD00149910
InChI Key PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC Name platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Punto di fusione 60°C (decomposition)
Colore Red to Brown
Forma fisica Lump
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.95% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Peso formulazione 517.91 (409.82 Anhydrous)
Grado ACS
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Red-brown lump
Densità 2.43
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate