Learn More
Diisobutylaluminium hydride, 1.1M solution in cyclohexane, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid, Reduction reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diisobutylaluminium hydride |
| Colore | Undesignated |
| Nota nome | 1.1M Solution in Cyclohexane |
| CAS | 1191-15-7, 110-82-7 |
| Punto di fusione | -70.0°C |
| Formula molecolare | C8H19Al |
| Formula lineare | [(CH3)2CHCH2]2AIH |
| Numero MDL | MFCD00008928 |
| Beilstein | 04, IV, 4400 |
| Concentrazione | 19.5 to 20.5% (DIBAL-H, on Al basis) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Diisobutylaluminium hydride, 1.1M solution in cyclohexane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P331-NON provocare il vomito.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.