Learn More
Diisopropyl Ether, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15606680
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 15606680
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 6738031L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-20-3
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.177
Numero MDL MFCD00008880
InChI Key ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC Name 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropyl ether
Punto di fusione -86°C
Colore Colorless
Densità 0.725g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 67°C to 70°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHOCH(CH3)2
Quantità 1 L
Numero UN UN1159
Beilstein 1731256
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 102.17g/mol
Percent Purity ≥99.0%