Learn More
Diisopropyl ether, puriss p.a., ≥98.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15655260
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 15655260
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 382701L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a.,≥98.5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-20-3
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.177
Numero MDL MFCD00008880
InChI Key ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC Name 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropyl ether
Punto di fusione -86°C
Densità 0.724g/mL at 20°C, 0.725g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 67°C to 70°C
Punto d'infiammabilità −29°C (−20.2°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHOCH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.367
Quantità 1 L
Numero UN UN1159
Beilstein 1731256
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 102.17g/mol
Percent Purity ≥98.5% (GC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisopropyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.