Learn More
Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Codice prodotto. 10420831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 10420831
Marca: Thermo Scientific Acros 407835000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dilithium tetrachlorocuprate
Colore Colorless
Nota nome 0.1M Solution in THF
CAS 15489-27-7, 109-99-9
Formula molecolare Cl4CuLi2
Formula lineare Li2CuCl4
Numero MDL MFCD00011081
Concentrazione 0.09 to 0.12M
Fieser 04,163; 05,226; 06,203; 07,114; 08,176; 11,190; 12,195
Densità 0.9100g/mL
InChI Key HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name dilithium;tetrachlorocopper(2-)
Molecular Weight (g/mol) 219.226
PubChem CID 11074879
Peso formulazione 219.24
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 0.91
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.