Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for Various Instruments
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Diluter/Dispenser Syringe for various instruments
Specifica
Specifica
| Descrizione | 60mm stroke, 6-32 UNC thread in plunger button |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Various Instruments |