Learn More
Dimethachlor metabolite SYN 530561 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethachlor Metabolite SYN 530561 |
| CAS | 1138220-18-4 |
| Nomi componenti o analita | Dimethachlor Metabolite SYN 530561 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H17 N O5 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Dimethachlor Metabolite SYN 530561, Benzoic acid, 2-[(2-hydroxyacetyl)(2-methoxyethyl)amino]-3-methyl- |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H17NO5/c1-9-4-3-5-10(13(17)18)12(9)14(6-7-19-2)11(16)8-15/h3-5,15H,6-8H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | COCCN(C(=O)CO)c1c(C)cccc1C(=O)O |
| Vedi altri risultati |