Learn More
Dimethoxymethane, 98%
Codice prodotto. 11354489
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Codice prodotto. 11354489
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12055.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-87-5 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Used to protect diols as their methylene acetals, using TMS-OTf/2,6-lutidine:
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used to protect diols as their methylene acetals, using TMS-OTf/2,6-lutidine:
Solubility
Soluble in water 20°C 330g/L.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from oxidizing agents, moisture/water and acids. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-87-5
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
Numero MDL MFCD00008495
InChI Key NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
IUPAC Name dimethoxymethane
SMILES COCOC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethoxymethane
Punto di fusione -105°C
Densità 0.863
Punti di ebollizione 41°C to 42°C
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Formula lineare CH3OCH2OCH3
Indice di rifrazione 1.3545
Quantità 100 mL
Numero UN UN1234
Beilstein 1697025
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,6012
Informazioni di solubilità Soluble in water 20°C 330g/L.
Peso formulazione 76.1
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethoxymethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dimethoxymethane