Learn More
Dimethoxymethane, 99.5+%
Codice prodotto. 10498250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
Codice prodotto. 10498250
Marca: Thermo Scientific Acros 115560010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-87-5 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-87-5
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Numero MDL MFCD00008495
InChI Key NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
IUPAC Name dimethoxymethane
SMILES COCOC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethoxymethane
Punto di fusione -105.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 41.0°C to 42.0°C
Punto d'infiammabilità −18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.3525 to 1.3545
Quantità 1 L
Fieser 01,671; 02,271; 06,374; 07,115
Indice di Merck 15, 6086
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: 32.3g/100 mL (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,oils,hydrocarbons,miscible with most common organic solvents,very soluble in acetone,benzene
Viscosità 3.25 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Percent Purity 99.5+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethoxymethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.