Learn More
Dimethoxymethane, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10325800 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10325800
Marca: Fisher Chemical D/3400/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 109-87-5
Punto di fusione -105°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 41°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C3H8O2
Numero MDL 8495
Quantità 500 mL
Sinonimo methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
InChI Key NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCOC
IUPAC Name dimethoxymethane
Molecular Weight (g/mol) 76.095
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
Peso formulazione 76.09g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethoxymethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.