Learn More
Dimethoxymethane, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16389207 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 16389207
Marca: SPEX Certiprep S1580
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Dimethoxymethane109-87-51000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethoxymethane
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 109-87-5, 67-56-1
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C3H8O2
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCOC
IUPAC Name dimethoxymethane
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molecular Weight (g/mol) 76.095
PubChem CID 8020
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:48341
Product intended for laboratory use only