Learn More
Dimethoxymethylvinylsilane, 97%
Codice prodotto. p-7046349
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11338915
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14035.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 16753-62-1 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16753-62-1
Formula molecolare C5H12O2Si
Molecular Weight (g/mol) 132.234
Numero MDL MFCD00129170
InChI Key ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethylvinylsilane, dimethoxy methyl vinyl silane, silane, ethenyldimethoxymethyl, ethenyldimethoxymethylsilane, methyldimethoxyvinylsilane, vinyl methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl vinylsilane #, methylvinyldimethoxysilane
PubChem CID 85589
IUPAC Name ethenyl-dimethoxy-methylsilane
SMILES CO[Si](C)(C=C)OC
Specifica
Punti di ebollizione 102°C to 104°C
Materiale o nome chimico Dimethoxymethylvinylsilane
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 3043765
Punto d'infiammabilità 5°C (41°F)
Peso formulazione 132.23
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.395
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.889