Learn More
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, 98+%
Codice prodotto. 10379480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
Codice prodotto. 10379480
Marca: Thermo Scientific Acros 271815000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6289-46-9
Formula molecolare C10H12O6
Molecular Weight (g/mol) 228.20
Numero MDL MFCD00001607
InChI Key MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
PubChem CID 94866
IUPAC Name dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl 1, 4-cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate
Nota nome 99+%
Punto di fusione 154°C to 157°C
Colore Green-Yellow to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 10, IV, 3514
Peso formulazione 228.2
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.