Learn More
Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, 97%
Codice prodotto. 11407177
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11407177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14969.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1830-54-2
Formula molecolare C7H10O5
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Numero MDL MFCD00008462
InChI Key RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
PubChem CID 74591
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Punto di fusione 16°C to 17°C
Densità 1.185
Punti di ebollizione 237°C to 241°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Ester-like
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 25 g
Beilstein 1366042
IUPAC Name 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 97%