Learn More
Dimethyl carbonate, 99%
Codice prodotto. p-3778373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10365700
Marca: Thermo Scientific 116125000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-38-6
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00008420
InChI Key IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC Name dimethyl carbonate
SMILES COC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl carbonate
Punto di fusione 2.0°C to 4.0°C
Densità 1.0690g/mL
Punti di ebollizione 90.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2CO
Indice di rifrazione 1.3672 to 1.3692
Quantità 500 g
Beilstein 03, 4
Fieser 02,149; 05,234; 12,201
Indice di Merck 15, 3263
Gravità specifica 1.069
Informazioni di solubilità Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viscosità 0.625 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 90.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.