Learn More
Dimethyl fumarate, 99%
Codice prodotto. 10771725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10771725
Marca: Thermo Scientific Acros 222185000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-49-7
Formula molecolare C6H8O4
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Numero MDL MFCD00064438
InChI Key LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
PubChem CID 637568
ChEBI CHEBI:76004
IUPAC Name dimethyl (E)-but-2-enedioate
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl fumarate
Punto di fusione 102°C to 105°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 192°C to 193°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2CCH=CHCO2CH3
Quantità 500 g
Beilstein 02, 741
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6g/L (20°C)
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl fumarate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.