Learn More
Dimethyl itaconate, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10061600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10061600
Marca: Thermo Scientific Acros 149161000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-52-7
Formula molecolare C7H10O4
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Numero MDL MFCD00008446
InChI Key ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
PubChem CID 69240
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl itaconate
Punto di fusione 34.0°C to 39.0°C
Colore White
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 208.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3
Quantità 100 g
Beilstein 02,762
Gravità specifica 1.24
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
IUPAC Name dimethyl 2-methylidenebutanedioate
Peso formulazione 158.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Mass or Liquid