Learn More
Dimethyl itaconate, 97%
Codice prodotto. 11303296
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11303296
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12652.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-52-7
Formula molecolare C7H10O4
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Numero MDL MFCD00008446
InChI Key ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
PubChem CID 69240
IUPAC Name dimethyl 2-methylidenebutanedioate
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl itaconate
Punto di fusione 33°C to 39°C
Densità 1.124
Punti di ebollizione 207°C to 208°C
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Quantità 100 g
Beilstein 386674
Peso formulazione 158.16
Percent Purity 97%