Learn More
Dimethyl methylphosphonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11623019 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11623019
Marca: Thermo Scientific Acros 116420250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 756-79-6
Formula molecolare C3H9O3P
Molecular Weight (g/mol) 124.08
Numero MDL MFCD00008349
InChI Key VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl methylphosphonate, dimethylmethylphosphonate, pyrol dmmp, dmmp, dimethyl methanephosphonate, fyrol dmmp, phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, methanephosphonic acid dimethyl ester, dimethoxymethylphosphine oxide, methylphosphonic acid dimethyl ester
PubChem CID 12958
IUPAC Name [methoxy(methyl)phosphoryl]oxymethane
SMILES COP(C)(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl methylphosphonate
Colore Colorless
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2P(O)CH3
Indice di rifrazione 1.413
Quantità 25 g
Beilstein 04,I,572
Fieser 03,117; 11,203
Indice di Merck 15,3435
Gravità specifica 1.14
Peso formulazione 124.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl methylphosphonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.