Learn More
Dimethyl Phthalate, 99%
Codice prodotto. 10367673 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10367673 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10306700 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10477680 1 L Bottiglia in vetro 1L
10657953 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10367673 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 116640025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 131-11-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 131-11-3
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00008425
InChI Key NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
IUPAC Name dimethyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Materiale o nome chimico Dimethyl phthalate
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 282°C
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5140 to 1.516
Quantità 2.5 L
Beilstein 09, 797
Indice di Merck 15, 3279
Gravità specifica 1.19
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with organic solvents,insoluble in paraffinic hydrocarbons,slightly soluble in mineral oil
Viscosità 17 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.