Learn More
Dimethyl selenide
Codice prodotto. 11356319
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11356319
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 068116.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 593-79-3 | C2H6Se | 109.041 g/mol
Used as primary and secondary intermediate and also used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 593-79-3
Formula molecolare C2H6Se
Molecular Weight (g/mol) 109.041
Numero MDL MFCD00014848
InChI Key RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylselenide, dimethylselenium, dimethyl selenide, methyl selenide, methyl selenium, methane, selenobis, selenium dimethyl, selenide, dimethyl, ch3 2se, unii-yk0r6jkt6h
PubChem CID 11648
ChEBI CHEBI:4610
IUPAC Name methylselanylmethane
SMILES C[Se]C
Especificaciones
Materiale o nome chimico Dimethyl selenide
Colore Colorless
Densità 1.41 g/mL
Punti di ebollizione 56°C to 58°C
Odore Unpleasant
Formula lineare (CH3)2Se
Quantità 1 g
Numero UN UN3282
Beilstein 1696848
Sensibilità Air and light sensitive
Informazioni di solubilità Very soluble in ethyl ether and ethyl alcohol.
Peso formulazione 109.03
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado