Learn More
Dimethyl sulfoxide, For UV-spectroscopy, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Descrizione
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethyl sulfoxide |
| Punto di fusione | 18.5°c |
| Densità | 1.10g/mL |
| Punti di ebollizione | 189°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 42% (63°F) |
| Punto d'infiammabilità | 87°C (188.6°F) |
| Punto di combustione | 573°F |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.479 |
| Vedi altri risultati |