Learn More
Dimethyl Sulfoxide, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
4L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethyl sulfoxide |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.10g/mL |
| Quantità | 4 L |
| Limite di esplosione | 42%, 63°F |
| Punto d'infiammabilità | 87°C (188.6°F) |
| Punto di combustione | 573°F |
| Formula lineare | (CH3)2SO |
| Pressione del vapore | 0.42 mmHg (20°C) |
| IUPAC Name | metilsulfinilmetano |
| Vedi altri risultati |