Learn More
Dimethyl Sulfoxide, ≥99% (Molecular Biology/ACS Certified), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11460522 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 11460522
Marca: MP Biomedicals 0219141891
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Sulfoxide
Quantità 1 L
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Peso formulazione 78.13
Grado Certified ACS Reagent