Learn More
Dimethyl sulfoxide, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11432691 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
25mL
500mL
Codice prodotto. 11432691
Marca: MP Biomedicals 0219605591
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Quantità 1 L
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio ≥99%
IUPAC Name methanesulfinylmethane
Peso formulazione 78.1
Percent Purity ≥99%