missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl Sulfoxide (99+% Purity), MP Biomedicals™

Codice prodotto. 11491601 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11491601

Marca: MP Biomedicals 0219018690

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Dimethyl Sulfoxide is used to enhance dermal absorption of many chemicals.

  • Dimethyl sulfoxide is used to enhance dermal absorption of many chemicals.
  • A solvent for many organic and inorganic compounds including fats, carbohydrates, dyes, resins, and polymers.
  • Used in antifreeze or hydraulic fluids and as a cryopreservative for cell cultures.
  • Used in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
  • Used as a PCR cosolvent to help improve yields, especially in long PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Dimethyl Sulfoxide
CAS 67-68-5
Densità 1.104 g/cm3 at 20 °C
Quantità 500 mL
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula molecolare C2H6OS
Numero MDL MFCD00002089
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Molecular Weight (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Peso formulazione 78.13
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato