Learn More
Dimethyl sulfoxide, For ACS analysis, ≥99.9%, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantità:
0.5 L
Unit Size:
500mL
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Dimethyl sulfoxide |
| Nota nome | For ACS analysis |
| CAS | 67-68-5 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.104g/cm3 at 20°C |
| Quantità | 0.5 L |
| Forma fisica | Liquid To Solid |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99.9% |
| Formula molecolare | C2H6OS |
| Numero MDL | MFCD00002089 |
| Show More |