Learn More
Dimethyl sulfoxide, Honeywell Riedel-de Haen™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
6L
Descrizione
Specifica
Specifica
| CAS | 67-68-5 |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| PubChem CID | 679 |
| ChEBI | CHEBI:28262 |
| Percent Purity | min. 99.9 % |