Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538504 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Narrow Mouth PVC-coated Amber Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
4L
Codice prodotto. 15538504
Marca: Avantor J.T.Baker 903304
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Sulfoxide
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 89.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.10kg
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Peso formulazione 78.13
Grado Multi-Compendial