Learn More
Dimethyl sulfoxide, Puriss. p.a., ≥99.9% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15674710
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 15674710
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 349436X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Punto di fusione 16°C to 19°C
CAS 67-68-5
Densità 1.10g/mL
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 42% (63°F)
Punto d'infiammabilità 87°C (188.6°F)
Punto di combustione 573°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C2H6OS
Formula lineare (CH3)2SO
Numero MDL MFCD00002089
Pressione del vapore 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Molecular Weight (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Peso formulazione 78.13g/mol
Percent Purity ≥99.9% (GC)